Learn More
DWK Life Sciences Tubos en C de cultivo Wheaton™ con tapones con exterior de PTFE
Tubo de cultivo para su uso con cultivos de inclinación, agitado y rodillo de tambor
Marca: DWK Life Sciences 358650
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Reutilizables y esterilizables en autoclave
- Diseño de fondo redondo con tapón de rosca
- Fabricado con vidrio borosilicatado conforme a los requisitos de USP Tipo I y ASTM E 438 Tipo I, Clase B
Especificaciones
ASTM Tipo I, Clase B, USP Tipo I | |
27 mL | |
Vidrio de borosilicato | |
Para cultivos de inclinación o agitado | |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
Esterilizable en autoclave | |
Tapón de rosca |
Blanco | |
150 mm | |
No | |
Tapón | |
18-415 | |
20 mm |
Título del producto
DWK Life Sciences Tubos en C de cultivo Wheaton™ con tapones con exterior de PTFE > Tubos en C; diám. ext. x long.: 20 x 150 mm; tamaño de tapón de rosca 18-415; 27 ml
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido