Learn More
DWK Life Sciences Erlenmeyer Wheaton™ de 25 ml con roscas de 20-400
Marca:  DWK Life Sciences 635134
32.33 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Código de producto. 12467121
  • 33.20€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 01-12-2025
Especificaciones
25 mL
Vidrio de borosilicato
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
DWK Life Sciences Erlenmeyer Wheaton™ de 25 ml con roscas de 20-400 > 25mL