Learn More
DWK Life Sciences Tapones de polipropileno Wheaton™ para frascos cuentagotas Wheaton - Blanco Código de producto.: 10111493
Fecha estimada de envoi: 01-09-2025
Solo quedan null
Añadir a la cesta
DWK Life Sciences Tapones de polipropileno Wheaton™ para frascos cuentagotas Wheaton - Blanco
Código de producto. 10111493 Tienda Wheaton Science Products Productos
8-425, 100/caja
Click to view available options
Acabado del cuello:
13-425
15-415
20-410
8-425
N.º por caja:
100/caja
1000 caja
1000/caja
Código de producto. 10111493
Marca: DWK Life Sciences 242510
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 01-09-2025
Añadir a la cesta
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Tapón de rosca hecho de polipropileno de grado de irradiación
  • Envasado en cajas de 100 o 1000
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Blanco
Material Polipropileno
N.º por caja 100/caja
Acabado del cuello 8-425
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Tipo de producto Tapón de polipropileno
Para utilizar con (equipo) Frasco cuentagotas de plástico
Título del producto
DWK Life Sciences Tapones de polipropileno Wheaton™ para frascos cuentagotas Wheaton - Blanco >