Learn More
DWK Life Sciences Matraces de agitación Magna-Flex™
Produzca cultivos de alto rendimiento, manteniendo una circulación uniforme mientras mantiene los microportadores en suspensión
Marca:  DWK Life Sciences 356916
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12401431
  • 229.00€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 12-09-2025
Descripción
  • Matraces de vidrio de borosilicato
  • Dos brazos laterales de gran tamaño con tapones de rosca
  • El propulsor de vidrio con forma de perilla y de tipo flexible gira desde una posición fija por encima del nivel del líquido alrededor de una muesca en la base del matraz
  • Graduados
  • La clavija de acero inoxidable extraíble inmoviliza el propulsor durante la manipulación o decantación para evitar daños en las celdas o microportadores
  • Los matraces y propulsores esterilizables en autoclave para determinados tamaños también se pueden pedir por separado
  • EE. UU. N.º de patente 3,854,704
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
125 mL
Solo matraces
Autoclavable
51-440
Vidrio de borosilicato
33-430
Sí
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
DWK Life Sciences Matraces de agitación Magna-Flex™ > Solo matraces; 125 ml