Learn More
DWK Life Sciences Matraces de agitación Magna-Flex™
Produzca cultivos de alto rendimiento, manteniendo una circulación uniforme mientras mantiene los microportadores en suspensión
Marca: DWK Life Sciences 356830
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Matraces de vidrio de borosilicato
- Dos brazos laterales de gran tamaño con tapones de rosca
- El propulsor de vidrio con forma de perilla y de tipo flexible gira desde una posición fija por encima del nivel del líquido alrededor de una muesca en la base del matraz
- Graduados
- La clavija de acero inoxidable extraíble inmoviliza el propulsor durante la manipulación o decantación para evitar daños en las celdas o microportadores
- Los matraces y propulsores esterilizables en autoclave para determinados tamaños también se pueden pedir por separado
- EE. UU. N.º de patente 3,854,704
Especificaciones
125 mL | |
Matraz con propulsor | |
Autoclavable | |
51-440 |
Vidrio de borosilicato | |
33-430 | |
Sí |
WHE026 Catalogue 2012 FINAL LOWRES
Tamaño : 14.8 MB
WHE026 Catalogue 2012 FINAL LOWRES
Tamaño : 14.8 MB
Promociones
-
Multiple Manufacturers
Ofertas que rompen los precios en cristalería de laboratorio
Hágase con vasos de precipitados, matraces y mucho más antes de que desaparezcan estas ofertas.Promo Code: 24123Expires: 2025-06-14
Título del producto
DWK Life Sciences Matraces de agitación Magna-Flex™ > Matraz con propulsor; 135 ml
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido