Learn More
DWK Life Sciences Frascos de laboratorio/medios Wheaton™: vidrio transparente, sin tapón
Ahorro de espacio resistente
Marca: DWK Life Sciences 219437
418.12 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Frasco de vidrio de borosilicato transparente con graduaciones y parche de escritura
- Paredes resistentes para evitar roturas
- Más resistentes que los matraces Erlenmeyer
- El menor diámetro de la base ahorra espacio en congeladores y esterilizadores
- Amplia abertura, junta labiada especial, hombros inclinados
- Graduados en ml para mostrar volúmenes aproximados.
- Las asas del frasco de 1 l facilitan la manipulación
Compliance
Cumple con los requisitos de la USP tipo 1.
Especificaciones
8,45 oz, 250 ml | |
8,45 oz | |
2,63 in | |
USP Tipo 1 | |
148 mm | |
33-430 mm | |
Tapón de rosca |
250 ml | |
Transparente | |
Vidrio de borosilicato | |
Sí | |
5,82 in | |
67 mm |
WHE026 Catalogue 2012 FINAL LOWRES
Tamaño : 14.8 MB
WHE026 Catalogue 2012 FINAL LOWRES
Tamaño : 14.8 MB
Título del producto
DWK Life Sciences Frascos de laboratorio/medios Wheaton™: vidrio transparente, sin tapón > 250 ml; sin tapón
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido