Learn More
DWK Life Sciences Frascos de laboratorio/medios Wheaton™: vidrio transparente, con tapón fenólico con revestimiento de LDPE (no esterilizable en autoclave)
Tienda Wheaton Science Products Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Tamaño del tapón:
33-430 mm
38-430 mm
Descripción
- Frasco de vidrio de borosilicato transparente con graduaciones y parche de escritura
- Paredes resistentes para evitar roturas
- Más resistentes que los matraces Erlenmeyer
- El menor diámetro de la base ahorra espacio en congeladores y esterilizadores
- Amplia abertura, junta labiada especial, hombros inclinados
- Graduados en ml para mostrar volúmenes aproximados.
- Las asas del frasco de 1 l facilitan la manipulación
Compliance
Cumple con los requisitos de la USP tipo 1.
Especificaciones
Especificaciones
Capacidad | 8,45 oz, 250 ml |
Capacidad (métrico) | 250 ml |
Capacidad (imperial) | 8,45 oz |
Color | Transparente |
Diámetro (imperial) | 2,63 in |
Material | De cristal |
Color del tapón | Negro |
Certificaciones/conformidad | USP Tipo 1 |
Graduated | Sí |
Altura (métrico) | 152 mm |
Mostrar más |
Título del producto
DWK Life Sciences Frascos de laboratorio/medios Wheaton™: vidrio transparente, con tapón fenólico con revestimiento de LDPE (no esterilizable en autoclave) >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido