Learn More
DWK Life Sciences Extractores Wheaton™ para aparatos de extracción Soxhlet
Para la extracción continua de analitos de un sólido en un disolvente orgánico.
Marca:  DWK Life Sciences 415010
379.96 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12481561
  • 390.00€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 03-09-2025
Descripción
  • Las partes mojadas están fabricadas con vidrio de borosilicato con bajo nivel de sustancias extraíbles WHEATON 33 conforme a los requisitos ASTM E 438 Tipo I, Clase A
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Aparato de extracción Soxhlet
Vidrio de borosilicato
ASTM E 438
55/50
5 cm
25 cm
Extractor Soxhlet
Se utiliza para la extracción continua de analitos de un sólido en un disolvente orgánico
24/40
1,96 in
9,84 in
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
DWK Life Sciences Extractores Wheaton™ para aparatos de extracción Soxhlet > Extractor, 50 x 250mm (diámetro interior del cuerpo x longitud), juntas exteriores 55/50