Learn More
DWK Life Sciences Aparato de destilación de cianuro completo Wheaton™ Componentes
Components for use with Wheaton Complete Cyanide Distillation Apparatus (cat. no. 09108)
Marca:  DWK Life Sciences 377166
56.65 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12401561
  • 58.10€ / cada uno
Nuevos acuerdos para agua limpia
Usar código promocional 24139 al validar el pedido
Ver promociones disponibles
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 09-02-2026
Descripción
Compliance
Para su uso conforme a ASTM D 2036
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Kit de destilación de cianuro
Tubos de entrada
Certificados
Promociones
Promociones
  • Multiple Manufacturers
    Compra ahora hasta un 60% de descuento en productos esenciales para la investigación de Agua Limpia
    Promo Code: 24139
    Expires2025-08-21
    New Offer
    Ahorra ahora
Título del producto
DWK Life Sciences Aparato de destilación de cianuro completo Wheaton™ Componentes > Tubo de entrada