Learn More
DWK Life Sciences Conjunto de filtración Wheaton™ de 47 mm
Diseñados para manipular hasta 1000 ml de líquidos de muestra para el análisis de partículas o la contaminación microbiológica
Marca:  DWK Life Sciences 419392
197.10 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "24293" para aplicar la oferta.
Código de producto. 12441581
  • 240.24€ / cada uno
Genómica Powerhouse
Usar código promocional 24117 al validar el pedido
Ver promociones disponibles
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 02-02-2026
Descripción
  • Para la filtración de soluciones proteicas o viscosas, para la producción de filtrados ultralimpios
  • Componentes de vidrio fabricados de vidrio borosilicatado con extraíbles bajos WHEATON 33 conforme a los requisitos USP Tipo I y ASTM E 438 Tipo I, Clase A
  • Los matraces tienen conexión de manguera n.º 2 para tubo de DI de 0,25 pulg. (6 mm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
USP Tipo I, ASTM E 438 Tipo I, Clase A
Vidrio
1
Conjunto de filtración de 47 mm
40/35 junta exterior
Base de vidrio para soporte de SS
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
DWK Life Sciences Conjunto de filtración Wheaton™ de 47 mm > Base de vidrio; para soporte de SS