Learn More
DWK Life Sciences Conjunto de filtración Wheaton™ de 47 mm
Diseñados para manipular hasta 1000 ml de líquidos de muestra para el análisis de partículas o la contaminación microbiológica
Marca: DWK Life Sciences 419390
489.24 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "24293" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Para la filtración de soluciones proteicas o viscosas, para la producción de filtrados ultralimpios
- Componentes de vidrio fabricados de vidrio borosilicatado con extraíbles bajos WHEATON 33 conforme a los requisitos USP Tipo I y ASTM E 438 Tipo I, Clase A
- Los matraces tienen conexión de manguera n.º 2 para tubo de DI de 0,25 pulg. (6 mm)
Especificaciones
Tapón n.º 8 | |
Para la filtración de soluciones proteicas o viscosas, para la producción de filtrados ultralimpios | |
1 |
Conjunto de filtración de 47 mm | |
Un soporte de acero inoxidable con criba de malla 120, junta de pantalla de soporte de PTFE, base de soporte de acero inoxidable, embudo graduado de 300 ml, pinza de aluminio anodizado, matraz de filtración de 1 l, conexión de manguera n.º 2 | |
Conjunto de filtración |
WHE026 Catalogue 2012 FINAL LOWRES
Tamaño : 14.8 MB
WHE026 Catalogue 2012 FINAL LOWRES
Tamaño : 14.8 MB
Título del producto
DWK Life Sciences Conjunto de filtración Wheaton™ de 47 mm > Conjunto de filtración de 47 mm
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido