Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ 2D Data Matrix Bar Code Bottom Insert
For use with Wheaton CryoELITE™ Freestanding Cryogenic Vials
Marca:  DWK Life Sciences W224621-0303
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12379959
  • 91.15€ / paquete de 100
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 08-10-2025
Descripción
  • Hace que la identificación y trazabilidad de las muestras sean fiables y cómodas
  • El inserto de código de barras se ajusta manualmente a la parte inferior del vial
  • Matriz de datos legible con hardware de barrido estándar
  • Fabricados con el mismo polipropileno virgen de grado de radiación criogénica que el vial, lo que garantiza una expansión térmica uniforme
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Polipropileno
Estéril
500/caja
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
DWK Life Sciences Wheaton™ 2D Data Matrix Bar Code Bottom Insert > Estéril