Learn More
DWK Life Sciences Conjunto de filtración Wheaton™ de 25 mm con conexión de tapón n.º 5 con soporte de acero inoxidable
Diseñados para manipular pequeños volúmenes de líquido para el análisis de partículas o la contaminación microbiológica
Marca: DWK Life Sciences 419327
266.95 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "24293" para aplicar la oferta.
Includes:
- Soporte de acero inoxidable 316 con 120 cribas de malla
- Junta de la pantalla de soporte de PTFE
- Base de soporte de vidrio
- Embudo graduado de 15 ml
- Pinza de aluminio anodizado
- Tapón de silicona n.º 5
Descripción
- Para la filtración de soluciones proteicas o viscosas para la producción de filtrados ultralimpios.
- Componentes de vidrio fabricados con vidrio de borosilicato de bajos extraíbles y conforme a los requisitos USP Tipo I y ASTM E 438, Tipo I, Clase A
Especificaciones
USP Tipo I, ASTM E438 Tipo I, Clase A | |
Vidrio de borosilicato | |
Un 316 soporte de acero inoxidable con criba de malla 120, junta de pantalla de soporte de PTFE, base de soporte de vidrio, embudo graduado de 15 ml, pinza de aluminio anodizado, un tapón de silicona n.º 5 | |
Conjunto de filtración |
Conjunto de filtración de 25mm | |
Filtración de soluciones viscosas o proteaginosas para producir una filtración ultralimpia. | |
1 |
WHE026 Catalogue 2012 FINAL LOWRES
Tamaño : 14.8 MB
WHE026 Catalogue 2012 FINAL LOWRES
Tamaño : 14.8 MB
Título del producto
DWK Life Sciences Conjunto de filtración Wheaton™ de 25 mm con conexión de tapón n.º 5 con soporte de acero inoxidable > Conjunto de filtración; 25 mm
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido