Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ 12 x 32mm Vial Pack (ABC™ 9mm Screw Thread Finish and Amber Vial w/Patch)
ABC Vials, made from Type I borosilicate glass, and 9mm ABC Screw Caps are available together in convenience packs of 100. The 1.8ml vials are packaged in a recyclable PETE clamshell case to help prevent particulate contamination. Caps are available in six colors.
69.80€ - 122.00€
Especificaciones
Diámetro exterior (imperial) | 12 mm |
---|---|
Material | Vidrio de borosilicato |
Volumen (métrico) | 1,8 mL |
Altura (imperial) | 1,25 in |
Material del cierre | Polipropileno |
Código de producto | Marca | Color | Color (sello) | Material (revestimiento) | Precortados | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Color (sello) | Material (revestimiento) | Precortados | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
12464881
|
DWK Life Sciences
W225153-0301 |
Negro | Negro | PTFE/silicona/PTFE | No |
98.75€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 20-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
12434881
|
DWK Life Sciences
W225153-0205 |
Amarillo | Amarillo | PTFE/silicona | No |
88.20€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 20-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
12424891
|
DWK Life Sciences
W225153-0801 |
Negro | Negra | PTFE/silicona | Sí |
122.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 21-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
12414891
|
DWK Life Sciences
W225153-08 |
Natural | Natural | PTFE/silicona | Sí |
122.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 20-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
12404891
|
DWK Life Sciences
W225153-0601 |
Negro | Negro | Politetrafluoroetileno (PTFE) | No |
69.80€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 20-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
12494881
|
DWK Life Sciences
W225153-06 |
Natural | Natural | Politetrafluoroetileno (PTFE) | No |
69.90€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 20-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
12494871
|
DWK Life Sciences
W225153-02 |
Natural | Natural | PTFE/silicona | No |
88.20€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 20-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
12404881
|
DWK Life Sciences
W225153-0201 |
Negro | Negro | PTFE/silicona | No |
88.20€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 20-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
12424881
|
DWK Life Sciences
W225153-0204 |
Azul | Azul | PTFE/silicona | No |
88.20€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 20-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
12454881
|
DWK Life Sciences
W225153-03 |
Natural | Natural | PTFE/silicona/PTFE | No |
98.75€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 20-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
12444881
|
DWK Life Sciences
W225153-0207 |
Verde | Verde | PTFE/silicona | No |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
Descripción
- 12 × 32mm vial convenience pack
- ABC 9mm screw thread
- Amber vial with patch
- Capacity: 1.8mL
Especificaciones
12 mm | |
1,8 mL | |
Polipropileno | |
32 mm | |
9 mm |
Vidrio de borosilicato | |
1,25 in | |
Tapón de rosca | |
100/Paq. | |
Sí |