Learn More
DWK Life Sciences Paquete de viales de 12 x 32 mm Wheaton™ (acabado de rosca de 9 mm ABC™ y vial ámbar con etiqueta)
Tienda Wheaton Science Products ProductosDescripción
- Fabricados con vidrio de borosilicato de tipo I ámbar con etiqueta de escritura
- Envasados con tapones de rosca ABC de 9 mm en paquetes prácticos de 106
Especificaciones
Especificaciones
| Color (sello) | Negro |
| Material (revestimiento) | PTFE/silicona/PTFE |
| Color | Negro |
| Diámetro exterior (imperial) | 12 mm |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Precortados | No |
| Volumen (métrico) | 1,8 mL |
| Altura (imperial) | 1,25 in |
| Material del cierre | Polipropileno |
| Tipo de tapón | Tapón de rosca |
| Mostrar más |