Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ 12 x 32mm Vial Pack (ABC™ 9mm Screw Thread Finish and Amber Vial w/Patch)
ABC Vials, made from Type I borosilicate glass, and 9mm ABC Screw Caps are available together in convenience packs of 100. The 1.8ml vials are packaged in a recyclable PETE clamshell case to help prevent particulate contamination. Caps are available in six colors.
Marca: DWK Life Sciences W225153-0801
115.90 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23261" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.45360kg
Descripción
- Fabricados con vidrio de borosilicato de tipo I transparente con etiqueta de escritura
- Envasados con tapones de rosca ABC de 9 mm en paquetes prácticos de 110
Especificaciones
Negra | |
Negro | |
Vidrio de borosilicato | |
1,8 mL | |
Polipropileno | |
32 mm | |
9 mm |
PTFE/silicona | |
12 mm | |
Sí | |
1,25 in | |
Tapón de rosca | |
100/Paq. | |
Sí |