Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ 12 x 32mm Autosampler Shell Vials
Available in clear and amber borosilicate glass and natural polypropylene. Vials and snap plug caps can be purchased separately. The polyethylene snap plug caps feature a starburst slit top for easier needle penetration.
158.00€ - 209.00€
Especificaciones
Diámetro exterior (imperial) | 12 mm |
---|---|
Volumen (métrico) | 2 mL |
Altura (imperial) | 1,25 in |
Tipo de tapón | Tapón |
Altura (métrico) | 32 mm |
Código de producto | Marca | Color | Material | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Material | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11521215
|
DWK Life Sciences
225120 |
Transparente | Vidrio de borosilicato |
158.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12493641
|
DWK Life Sciences
225121 |
Ámbar | Vidrio de sílice |
209.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12403651
|
DWK Life Sciences
225124 |
Natural | Polipropileno |
196.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Capacity: 2mL
- 12 × 32mm glass or polypropylene
- Choice of clear or amber Type I glass or natural polypropylene
Información de órdenes
Acepta tapones a presión de 12 mm; consulte cat.03-344-87 para más detalles.
Especificaciones
12 mm | |
1,25 in | |
32 mm | |
12 mm |
2 mL | |
Tapón | |
1000/caja |