Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ 12 x 32mm Autosampler Shell Vials
Available in clear and amber borosilicate glass and natural polypropylene. Vials and snap plug caps can be purchased separately. The polyethylene snap plug caps feature a starburst slit top for easier needle penetration.
Marca:  DWK Life Sciences 225121
198.55 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23261" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 2.63080kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12493641
  • 209.00€ / paquete de 1000
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Selección de vidrio de borosilicato o polipropileno
  • Cierre de tapón a presión disponible en polietileno de baja densidad
Información de órdenes
Acepta tapones a presión de 12 mm; consulte cat.03-344-87 para más detalles.
Especificaciones
Especificaciones
Ámbar
Vidrio de sílice
1,25 in
32 mm
12 mm
12 mm
2 mL
Tapón
1000/caja