Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ 12 x 32mm Autosampler Shell Vials
Available in clear and amber borosilicate glass and natural polypropylene. Vials and snap plug caps can be purchased separately. The polyethylene snap plug caps feature a starburst slit top for easier needle penetration.
Marca: DWK Life Sciences 225124
Detalles adicionales : Peso : 1.08860kg
Descripción
- Selección de vidrio de borosilicato o polipropileno
- Cierre de tapón a presión disponible en polietileno de baja densidad
Información de órdenes
Acepta tapones a presión de 12 mm; consulte cat.03-344-87 para más detalles.
Especificaciones
Natural | |
Polipropileno | |
1,25 in | |
32 mm | |
12 mm |
12 mm | |
2 mL | |
Tapón | |
1000/caja |