Learn More
Cytiva Filtros de jeringa Whatman Uniflo
Whatman Uniflo Syringe Filters are designed to provide clean filtrate from small volumes up to 100 mL. Available in a variety of membrane choices with a polypropylene overmold housing.
Marca:  Cytiva 9921-1304
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16665705
  • 553.00€ / paquete de 500
Solo quedan null
En stock
Descripción
Presión de funcionamiento: 67,5 psi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Sí
0,45 μm
Polipropileno
Slip Luer macho
19,6 x 16,9 mm
H-PTFE
No estéril
Luer Lock hembra
500 unidades
13 mm
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Cytiva Filtros de jeringa Whatman Uniflo > Diámetro: 13 mm; medios de filtración: Teflón; Tamaño de poro: 0,45 um; cantidad: 500 unidades