Learn More
Cytiva Filtros de jeringa Whatman Uniflo
Whatman Uniflo Syringe Filters are designed to provide clean filtrate from small volumes up to 100 mL. Available in a variety of membrane choices with a polypropylene overmold housing.
Marca: Cytiva 9920-2504
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Presión de funcionamiento: 67,5 psi
Especificaciones
Sí | |
0,45 μm | |
3,45 mm | |
Luer Lock hembra | |
100 unidad | |
25 mm |
H-PTFE | |
No estéril | |
Polipropileno | |
Slip Luer macho | |
24,5 x 29,2 mm |
Título del producto
Cytiva Filtros de jeringa Whatman Uniflo > Diámetro: 25 mm; medios de filtración: Teflón; Tamaño de poro: 0,45 um; cantidad: 100 unidades
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido