Learn More
Cytiva Filtros de jeringa Whatman Uniflo™, 0,22μ m, medios de filtración de nylon
El nylon es una membrana hidrófoba que es químicamente estable e inerte. Presenta baja unión proteica, y su principal aplicación es la filtración de muestras no acuosas. Antes de filtrar las muestras acuosas, la membrana debe humedecerse previamente con un disolvente orgánico miscible en agua.
Marca: Cytiva 9910-2502
Descripción
El nylon es una membrana hidrófoba que es químicamente estable e inerte. Presenta baja unión proteica, y su principal aplicación es la filtración de muestras no acuosas. Antes de filtrar las muestras acuosas, la membrana debe humedecerse previamente con un disolvente orgánico miscible en agua.
Los filtros de jeringa Puradisc Whatman de 25 mm de la división Life Sciences de GE Healthcare combinan la calidad superior con la rentabilidad. Son adecuados para una filtración de jeringa rutinaria rápida de muestras de volumen reducido de hasta 100 ml durante la preparación de muestras en el laboratorio. Están disponibles en una variedad de opciones de membrana y tamaños de poro con una carcasa de sobremolde de polipropileno. Los filtros Uniflo están impresos individualmente por inyección de tinta para facilitar la identificación del filtro y se envasan en cajas de plástico reciclables y limpias para optimizar el espacio de almacenamiento en el laboratorio.
Especificaciones
PTFE | |
0,22 μm | |
0,65 cm2 | |
Luer Lock hembra | |
67,5 psi | |
24,5 x 29,2 mm |
Nailon | |
No estéril | |
Polipropileno | |
Slip Luer macho | |
500 unidades | |
25 mm |