Learn More
Cytiva Filtros de jeringa Uniflo Whatman™, 0,2 μm PES
Los filtros de jeringa Uniflo Whatman son unidades de filtro desechables diseñadas para proporcionar un filtrado limpio desde pequeños volúmenes hasta 100 100 mL. Están disponibles en una variedad de opciones de membrana con una carcasa de sobremolde de polipropileno, e incluyen opciones estériles y no estériles.
Marca: Cytiva 9915-2502
Descripción
Filtros de jeringa Uniflo Whatman - rendimiento consistente, valor máximo
Los filtros de jeringa Uniflo Whatman son unidades de filtro desechables diseñadas para proporcionar filtrado limpio desde pequeños volúmenes hasta 100 ml. Combinando calidad superior con eficiencia económica. Están disponibles en una variedad de opciones de membrana con una carcasa de sobremolde de polipropileno. Los filtros Uniflo están impresos individualmente por inyección de tinta para facilitar la identificación del filtro y se envasan en cajas de plástico reciclables y limpias resellables para optimizar el espacio de almacenamiento en el laboratorio.
- 13 o 25 mm de diámetro
- Tamaños de poro de 0,2 μm, 0,22 μm o 0,45 μm
- Opciones estériles o no estériles
- Impresión individual en el filtro para facilitar la identificación
- Embalaje de sobremesa para ahorrar espacio
Especificaciones
PES | |
Estéril | |
Polipropileno | |
Slip Luer macho | |
200/paq. |
0,2 μm | |
0,65 cm2 | |
Luer Lock hembra | |
67,5 psi | |
25 mm |