Learn More
Cytiva Whatman™ UniFilter™ Microplates, 24-Well, 10mL
Ideal for applications that require larger sample or reagent volumes (e.g. biomolecular purification by solid-phase extraction and organic synthesis
1015.00€ - 1025.00€
Especificaciones
Formato | Estándar |
---|---|
Descripción | El UNIFILTER de 10 ml se utiliza con grandes volúmenes de muestras o reactivos. Se puede usar para la purificación biomolecular mediante extracción en fase sólida y síntesis orgánica en la generación de bibliotecas de química combinatoria |
matriz, red, conjunto | 4 x 6 |
Material | Polipropileno |
N.° de pocillos | 24 |
Código de producto | Marca | Color | Tamaño de poro | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Tamaño de poro | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11965296
|
Cytiva
7700-9904 |
Transparente | 25-30 μm |
1015.00€
paquete de 25 |
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11919134
|
Cytiva
7700-9917 |
Natural | 10-12 μm |
1015.00€
paquete de 25 |
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11328674
|
Cytiva
7700-9901 |
Natural | 1,2 μm |
1025.00€
paquete de 25 |
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Natural polypropylene plates
- Patented integral filter design prevents well-to-well cross contamination
- Standard footprint—compatible with most plate readers, autosamplers and robots
- Unique drip director design on the bottom of the plates controls filtrate placement
- Available in several media types
Especificaciones
Estándar | |
4 x 6 | |
24 | |
Se puede usar para la purificación biomolecular mediante extracción en fase sólida y síntesis orgánica en la generación de bibliotecas de química combinatoria |
El UNIFILTER de 10 ml se utiliza con grandes volúmenes de muestras o reactivos. Se puede usar para la purificación biomolecular mediante extracción en fase sólida y síntesis orgánica en la generación de bibliotecas de química combinatoria | |
Polipropileno | |
Filtro |