Learn More
Cytiva Whatman™ UniFilter™ Microplates, 24-Well, 10mL
Ideal for applications that require larger sample or reagent volumes (e.g. biomolecular purification by solid-phase extraction and organic synthesis
Marca: Cytiva 7700-9901
Detalles adicionales : Peso : 2.72160kg
Descripción
- Placas de polipropileno natural
- El diseño del filtro integral patentado evita la contaminación cruzada entre pocillos
- Tamaño estándar: compatible con la mayoría de lectores de placas, muestreadores automáticos y sistemas robóticos—
- El exclusivo diseño de tubo de goteo en el fondo de las placas controla la colocación del filtrado
- Disponibles en varios tipos de soporte
Especificaciones
Estándar | |
4 x 6 | |
Natural | |
24 | |
Filtro | |
Director de goteo largo y filtro de microfibra de vidrio GF/C |
El UNIFILTER de 10 ml se utiliza con grandes volúmenes de muestras o reactivos. Se puede usar para la purificación biomolecular mediante extracción en fase sólida y síntesis orgánica en la generación de bibliotecas de química combinatoria | |
1,2 μm | |
Polipropileno | |
No estéril | |
Se puede usar para la purificación biomolecular mediante extracción en fase sólida y síntesis orgánica en la generación de bibliotecas de química combinatoria |
Seguridad y manipulación
- FILTER GLASS CIRCLE
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Carcinogenicidad Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.
Consejos de prudencia
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: glass, oxide, chemicals
- UNKNOWN ACUTE-100% de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida.
- UNKNOWN AQUATIC-Contiene 100% de componentes de toxicidad desconocida para el medio ambiente acuático.