Learn More
Cytiva Whatman™ UniFilter™ Microplates, 24-Well, 10mL
Ideal for applications that require larger sample or reagent volumes (e.g. biomolecular purification by solid-phase extraction and organic synthesis
Marca: Cytiva 7700-9917
Detalles adicionales : Peso : 2.84000kg
Descripción
- Placas de polipropileno natural
- El diseño del filtro integral patentado evita la contaminación cruzada entre pocillos
- Tamaño estándar: compatible con la mayoría de lectores de placas, muestreadores automáticos y sistemas robóticos—
- El exclusivo diseño de tubo de goteo en el fondo de las placas controla la colocación del filtrado
- Disponibles en varios tipos de soporte
Especificaciones
Estándar | |
4 x 6 | |
Natural | |
Polipropileno | |
24 | |
Se puede usar para la purificación biomolecular mediante extracción en fase sólida y síntesis orgánica en la generación de bibliotecas de química combinatoria |
El UNIFILTER de 10 ml se utiliza con grandes volúmenes de muestras o reactivos. Se puede usar para la purificación biomolecular mediante extracción en fase sólida y síntesis orgánica en la generación de bibliotecas de química combinatoria | |
10-12 μm | |
Microplaca UNIFILTER, 24 pocillos, 10 ml, polipropileno Meltblown de 10 a 12 μm, polipropileno natural | |
10.000 μl | |
Filtro | |
Director de goteo largo y filtro MBPP |