Learn More
Cytiva Papel de filtro de piel de tiburón
La alta resistencia a la humedad permite el uso bajo presión
39.10€ - 104.00€
Especificaciones
Formato | Circulares |
---|---|
Material | Celulosa |
Particle Retention | 12 μm |
Velocidad de filtración | Aprox. 77,5 s |
Caudal | Media lenta |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11363395
|
Cytiva
10347523 |
385 mm |
68.35€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 22-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11343395
|
Cytiva
10347530 |
320 mm |
61.10€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 22-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11333395
|
Cytiva
10347577 |
290 mm |
60.20€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 22-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11394140
|
Cytiva
10347509 |
90 mm |
39.10€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 22-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11393385
|
Cytiva
10347513 |
150 mm |
46.10€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 22-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11324150
|
Cytiva
10347511 |
125 mm |
44.25€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 13-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11373385
|
Cytiva
10347510 |
110 mm |
41.15€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 22-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11323395
|
Cytiva
10347521 |
270 mm |
59.50€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 22-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11313395
|
Cytiva
10347519 |
240 mm |
52.10€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 22-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11353395
|
Cytiva
10347522 |
340 mm |
62.70€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 22-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11373395
|
Cytiva
10347525 |
500 mm |
104.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 22-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
La alta resistencia a la humedad permite el uso bajo presión
- Con superficie crepe
- Material: celulosa
- Círculos blancos
- Caudal: de medio a lento
- Retención de partículas: 8-12 μm
- Grosor típico: 170μm
- Velocidad de filtración: 77.5 s
- Resistente a ácidos y bases débiles
- Se utiliza como papel protector para telas filtrantes de prensado y en el procesamiento de manteca de cacao y aceites comestibles
Especificaciones
Circulares | |
12 μm | |
Media lenta | |
Piel de tiburón , grado |
Celulosa | |
Aprox. 77,5 s | |
Papel de filtro crepé medio a lento. Resistentes a ácidos débiles y bases. A menudo se utiliza como papel protector para telas filtrantes de prensado y en el procesamiento de manteca de cacao y aceites comestibles. | |
170 μm |