Learn More
Cytiva Papel de filtro de piel de tiburón
La alta resistencia a la humedad permite el uso bajo presión
Marca:  Cytiva 10347530
Detalles adicionales : Peso : 0.71000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11343395
  • 61.10€ / paquete de 100
Fecha estimada de envío: 22-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
La alta resistencia a la humedad permite el uso bajo presión
  • Con superficie crepada
  • Material: celulosa
  • Círculos blancos
  • Caudal: de medio a lento
  • Retención de partículas: 8-12 μm
  • Grosor habitual: 170 μm
  • Velocidad de filtración: 77.5s
  • Resistentes a ácidos débiles y bases
  • Se utiliza como papel protector para telas filtrantes de prensado y en el procesamiento de manteca de cacao y aceites comestibles.
Especificaciones
Especificaciones
Papel de filtro de piel de tiburón para uso técnico, círculo, 320 mm
Celulosa
Aprox. 77,5 s
Papel de filtro crepé medio a lento. Resistentes a ácidos débiles y bases. A menudo se utiliza como papel protector para telas filtrantes de prensado y en el procesamiento de manteca de cacao y aceites comestibles.
170 μm
Circulares
12 μm
Media lenta
Piel de tiburón , grado
320 mm