Learn More
Cytiva Papel de filtro de piel de tiburón
La alta resistencia a la humedad permite el uso bajo presión
Marca: Cytiva 10347577
Detalles adicionales : Peso : 4.85000kg
Descripción
La alta resistencia a la humedad permite el uso bajo presión
- Con superficie crepada
- Material: celulosa
- Círculos blancos
- Caudal: de medio a lento
- Retención de partículas: 8-12 μm
- Grosor habitual: 170 μm
- Velocidad de filtración: 77.5s
- Resistentes a ácidos débiles y bases
- Se utiliza como papel protector para telas filtrantes de prensado y en el procesamiento de manteca de cacao y aceites comestibles.
Especificaciones
Papel de filtro de piel de tiburón para uso técnico, círculo, 290 mm | |
Celulosa | |
Aprox. 77,5 s | |
Papel de filtro crepé medio a lento. Resistentes a ácidos débiles y bases. A menudo se utiliza como papel protector para telas filtrantes de prensado y en el procesamiento de manteca de cacao y aceites comestibles. | |
170 μm | |
11,41 in |
Circulares | |
12 μm | |
Media lenta | |
Piel de tiburón , grado | |
Papel de filtro de piel de tiburón | |
290 mm |