Learn More
Cytiva Círculos cualitativos preplegados Reeve Angel 802
Retención gruesa
34.95€ - 145.00€
Especificaciones
Formato | Circulares |
---|---|
Particle Retention | 15 μm |
Tamaño de poro | 30-35 μm |
Grado | 802 |
Porosidad | Grueso |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12532006
|
Cytiva
5802-385 |
38,5 cm |
145.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11761598
|
Cytiva
5802-125 |
12,5 cm |
34.95€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11771598
|
Cytiva
5802-150 |
15 cm |
35.50€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11781598
|
Cytiva
5802-185 |
18,5 cm |
42.40€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 10-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11791598
|
Cytiva
5802-240 |
24 cm |
64.05€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11344310
|
Cytiva
5802-320 |
32 cm |
101.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Plegados para una filtración rápida de partículas gruesas y precipitados gelatinosos
- Grado cualitativo; retención nominal de 30 a 35 μm; 0.26 mm de grosor. El plisado y la superficie crepe aumentan el área efectiva, lo que mejora la velocidad de filtración y amplía la vida útil del filtro
- Con resistencia a la humedad†
Especificaciones
Circulares | |
30-35 μm | |
Grueso |
15 μm | |
802 | |
0,26 mm |