Learn More
Cytiva Círculos cualitativos preplegados Reeve Angel 802
Retención gruesa
Marca:  Cytiva 5802-320
Detalles adicionales : Peso : 0.64000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11344310
  • 101.00€ / paquete de 100
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Plegado para filtración rápida de partículas gruesas y precipitados gelatinosos
  • Grado cualitativo; retención nominal 30-35μ m; plisado de 0,26 mm de grosor y superficie de pliegues aumentan el área efectiva, mejorando tanto la velocidad de filtrado como prolongando la vida útil del filtro
  • Con resistencia a la humedad†
Especificaciones
Especificaciones
802 32 cm 100/paquete
15 μm
Un filtro preplisado para su uso con un embudo de filtro cónico, ofrece una filtración rápida y una alta capacidad de carga para el análisis de partículas gruesas o precipitados gelatinosos.
Grueso
32,00 cm
Circulares
30-35 μm
802
0,26 mm
32 cm