Learn More
Cytiva Círculos cualitativos preplisados Whatman™ Reeve Angel 802
Click to view available options
Diámetro (métrico):
12,5 cm
15 cm
18,5 cm
24 cm
32 cm
38,5 cm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Descripción
- Plegado para filtración rápida de partículas gruesas y precipitados gelatinosos
- Grado cualitativo; retención nominal 30-35μ m; plisado de 0,26 mm de grosor y superficie de pliegues aumentan el área efectiva, mejorando tanto la velocidad de filtrado como prolongando la vida útil del filtro
- Con resistencia a la humedad†
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | 802 38,5 cm; 100/paquete |
| Formato | Disco |
| Particle Retention | 15 μm |
| Tamaño de poro | 30-35 μm |
| Caudal | Rápido |
| Para utilizar con (aplicación) | Un filtro preplisado para su uso con un embudo de filtro cónico, ofrece una filtración rápida y una alta capacidad de carga para el análisis de partículas gruesas o precipitados gelatinosos. |
| Grado | 802 |
| Porosidad | Grueso |
| Cantidad | 100/Pk. |
| Grosor (métrico) | 0,26 mm |
| Mostrar más |