Learn More
Cytiva Papeles de filtro cuantitativo, grado 542
Permite una alta retención de partículas finas en condiciones químicamente adversas. Los círculos para papel de filtro cuantitativo Whatman™: grado 542 son adecuados para su uso en la captura de precipitados finos en aplicaciones como la determinación de metales y la recogida de hidróxido.
Marca:  Cytiva 1542-090
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10797602
  • 40.05€ / paquete de 100
Solo quedan null
En stock
Descripción
Permite una alta retención de partículas finas en condiciones químicamente duras.Los círculos para papel de filtro cuantitativo Whatman™:Los círculos de grado 542 son adecuados para su uso al captar precipitados finos en aplicaciones como la determinación de metales y la recogida de hidróxido.
Los papeles filtro para análisis cuantitativo sin ceniza endurecidos se han endurecido con ácido para proporcionar una elevada resistencia a la humedad y a productos químicos con un contenido de ceniza extremadamente bajo. Son adecuados para una amplia gama de procedimientos de filtración críticos. 
  • Alta retención de precipitados finos en aplicaciones como la determinación de metales y la recogida de hidróxido
  • Recogida de elementos traza y radionucleidos procedentes de la atmósfera
  • Retención nominal de partículas de 2,7 μm
  • Velocidad de filtración de Herzberg de 2510 s
  • Contenido de ceniza extremadamente bajo (0,006 % de ceniza como máximo)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
64 s/100 ml/pulg2
Endurecido sin cenizas
Línteres de algodón
ASTM, 250 segundos; Herzberg, 2510 segundos
Grado 542
100/paquete
Papel de filtro para análisis cuantitativo
90 mm
Filtro de precipitado fino sin cenizas de grado 542, círculos de 90 mm (100 unidades)
Disco
2,7 μm
Utilizado en determinaciones de metales gravimétricos.
Fina
150 μm
3,54 in
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Cytiva Papeles de filtro cuantitativo, grado 542 > Diámetro: 90mm