Learn More
Cytiva Los círculos para el papel de filtro cualitativo Whatman™: Círculos de grado 4
Filtra y retiene partículas gruesas para la monitorización de la contaminación del aire. Los círculos para el papel de filtro cualitativo Whatman™: Los círculos de grado 4 se utilizan cuando se necesitan caudales elevados en la monitorización de la contaminación del aire y la recogida de partículas finas no es esencial.
9.75€ - 207.00€
Especificaciones
Formato Disco
Material Celulosa
Particle Retention Precipitados gelatinosos y partículas gruesas
Tamaño de poro 20-25 μm
Velocidad de filtración De 37 s
Ver más especificaciones
Productos 16
Código de producto Marca Diámetro (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Diámetro (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
11370444
Ver documentos
Cytiva
1004-027
27 mm
59.10€
paquete de 400
Solo quedan null
En stock
Añadir a la cesta
12375813
Ver documentos
Cytiva
1004-041
41 mm
10.15€
paquete de 100
Solo quedan null
En stock
Añadir a la cesta
11342845
Ver documentos
Cytiva
1004-042
42,5 mm
14.05€
paquete de 100
Solo quedan null
En stock
Añadir a la cesta
11390444
Ver documentos
Cytiva
1004-047
47 mm
10.80€
paquete de 100
Solo quedan null
En stock
Edge
Añadir a la cesta
11300454
Ver documentos
Cytiva
1004-050
50 mm
9.75€
paquete de 100
Solo quedan null
En stock
Añadir a la cesta
11352845
Ver documentos
Cytiva
1004-055
55 mm
13.95€
paquete de 100
Solo quedan null
En stock
Añadir a la cesta
10598671
Ver documentos
Cytiva
1004-070
70 mm
16.25€
paquete de 100
Solo quedan null
En stock
Añadir a la cesta
11372845
Ver documentos
Cytiva
1004-090
90 mm
19.90€
paquete de 100
Solo quedan null
En stock
Añadir a la cesta
11382845
Ver documentos
Cytiva
1004-110
110 mm
23.05€
paquete de 100
Solo quedan null
En stock
Edge
Añadir a la cesta
11392845
Ver documentos
Cytiva
1004-125
125 mm
30.55€
paquete de 100
Solo quedan null
En stock
Añadir a la cesta
10614941
Ver documentos
Cytiva
1004-150
150 mm
43.10€
paquete de 100
Solo quedan null
En stock
Edge
Añadir a la cesta
10419691
Ver documentos
Cytiva
1004-185
185 mm
50.95€
paquete de 100
Solo quedan null
En stock
Añadir a la cesta
11322855
Ver documentos
Cytiva
1004-240
240 mm
91.75€
paquete de 100
Solo quedan null
En stock
Añadir a la cesta
11360444
Ver documentos
Cytiva
1004-270
270 mm
84.80€
paquete de 100
Solo quedan null
En stock
Añadir a la cesta
11332855
Ver documentos
Cytiva
1004-320
320 mm
134.00€
paquete de 100
Solo quedan null
En stock
Añadir a la cesta
11380444
Ver documentos
Cytiva
1004-400
400 mm
207.00€
paquete de 100
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 11-12-2025
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Filtra y retiene partículas gruesas para la monitorización de la contaminación del aire.Los círculos para el papel de filtro cualitativo Whatman™:Los círculos de grado 4 se utilizan cuando se necesitan caudales elevados en la monitorización de la contaminación del aire y la recogida de partículas finas no es esencial.
Estos filtros de celulosa se emplean en técnicas analíticas cualitativas para determinar e identificar materiales y para aclarar líquidos. 
  • Retención de partículas: 25 μm
  • Porosidad: Grueso
  • Velocidad de filtración: Herzberg, 37 s
  • Superficie: suave
  • Filtrado extremadamente rápido  con excelente retención de partículas gruesas y precipitados gelatinosos como hidróxido férrico e hidróxido de aluminio
  • Útil como filtro rápido para la limpieza rutinaria de fluidos biológicos o extractos orgánicos durante el análisis
Especificaciones
Especificaciones
Disco
Precipitados gelatinosos y partículas gruesas
De 37 s
Grado 4
210 μm
Celulosa
20-25 μm
Rápido
Medio
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Cytiva Los círculos para el papel de filtro cualitativo Whatman™: Círculos de grado 4