Learn More
Cytiva Papeles de filtro plegados en cuadrantes Whatman™
Ahorra a los usuarios tiempo valioso y facilita su uso cuando se realizan análisis repetitivos o múltiples
75.55€ - 174.00€
Especificaciones
Formato | Plegado |
---|---|
Material | Celulosa |
Para utilizar con (aplicación) | Embudos de filtración cónicos en análisis repetitivos o múltiples |
Cantidad | 500/paq. |
Tipo | Papel de filtro para análisis cuantitativo |
Código de producto | Marca | Grado | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Grado | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15949170
|
Cytiva
10380404 |
Grado 1 | 110 mm |
75.55€
paquete de 500 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15959170
|
Cytiva
10380405 |
Grado 1 | 125 mm |
82.85€
paquete de 500 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15969170
|
Cytiva
10380406 |
Grado 1 | 150 mm |
90.50€
paquete de 500 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15989160
|
Cytiva
10380004 |
Grado 40 | 110 mm |
125.00€
paquete de 500 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15999160
|
Cytiva
10380005 |
Grado 40 | 125 mm |
152.00€
paquete de 500 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15909170
|
Cytiva
10380006 |
Grado 40 | 150 mm |
174.00€
paquete de 500 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15919170
|
Cytiva
10380204 |
Grado 41 | 110 mm |
122.00€
paquete de 500 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15929170
|
Cytiva
10380205 |
Grado 41 | 125 mm |
152.00€
paquete de 500 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15939170
|
Cytiva
10380206 |
Grado 41 | 150 mm |
174.00€
paquete de 500 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
- Ahorra el tiempo necesario para adaptar círculos plegados en cuadrantes a embudos de filtro cónicos en análisis repetitivos o múltiples.
- Las aplicaciones típicas incluyen: análisis gravimétrico para numerosos componentes en cementos, arcillas, hierro y productos de acero
- Un filtro primario para separar la materia sólida de los extractos acuosos en el análisis general del suelo, la determinación cuantitativa de sedimentos en la leche y como filtro puro de limpieza de grado analítico para soluciones previas a la espectrometría de absorción atómica (AA)
- Utilizar como filtro de alta pureza en la recogida de elementos de traza y radionucleidos de la atmósfera
- Sin ceniza: 0,7 % de ceniza como máximo para los grados 4 a 44
- Adecuado para una amplia gama de procedimientos críticos de filtración analítica
Especificaciones
Plegado | |
Embudos de filtración cónicos en análisis repetitivos o múltiples | |
Papel de filtro para análisis cuantitativo |
Celulosa | |
500/paq. |