Learn More
Cytiva Whatman™ QM-C Quartz Filter Paper, Sheets
For heavy metal analysis of particulate matter and air quality monitoring
555.00€ - 1385.00€
Especificaciones
Caudal de aire | 19 s/100 ml/pulgadas2 |
---|---|
Peso base | 85 g/m2 |
Descripción | Preexpuesto al fuego, sin aglutinante |
Formato | Lámina |
Material | Sílice |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16433539
|
Cytiva
1855-865 |
25/paq. |
555.00€
paquete de 25 |
Fecha estimada de envío: 03-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16443539
|
Cytiva
1855-866 |
100/paq. |
1385.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 03-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- 100% Quartz Microfiber Filter Paper, Grade QM-C
- Addresses the challenge of heavy metal analysis in PM2.5/PM10
- Enables customers to generate high-quality data
- Features low trace metals and high temperature resistance
- Free of any binders or organic chemicals
- Pre-fired filters eliminate firing step, saving time in preparation process
- Air retention efficiency ≥99.95% @ 0.3 μm DOP
- Temperature resistance up to 1200°C.
- Batch-specific metal report is available on supplier website
- Certified to conform to European and US EPA standards for heavy metal analysis in air particulate matter
Especificaciones
19 s/100 ml/pulgadas2 | |
Preexpuesto al fuego, sin aglutinante | |
Sílice | |
Grado QM-C | |
475 μm | |
8 x 10 pulg |
85 g/m2 | |
Lámina | |
Toma de muestras y análisis de partículas (PM2.5/PM10/TSP) en aire ambiente, gases ácidos, acumulaciones, salidas de humos y aerosoles | |
de 1200 °C | |
Papel de filtro de cuarzo |