Learn More
Cytiva Filtros en línea Whatman™ Polydisc TF
Descripción
Opciones disponibles para adaptarse a medios de filtración de una amplia gama de muestras acuosas y orgánicas
- Membrana de PTFE hidrófoba para filtración con soluciones químicamente agresivas, reactivos y disolventes orgánicos
- La carcasa de polipropileno de alta pureza mantiene la pureza de muestra
- 50Filtro de mm
- Se puede utilizar junto con una jeringa o conectada en línea (manguera con DI de 6 a 10 mm) mediante conexiones de mangueras dentadas
- Esterilizable en autoclave
- Ligero (11,5 g)
- Bioseguro
- El dispositivo de 1 μm cuenta con un prefiltro de polipropileno para su uso con una gran contaminación
Debido a restricciones del producto, este producto no se puede vender en línea. Llame al servicio de atención al cliente al 1-800-766-7000 o envíe un correo electrónico a CS.WebEmail@thermofisher.com para obtener ayuda.
Para aplicaciones de filtración y aislamiento en línea en los sectores farmacéutico, de investigación biotecnológica, laboratorios y electrónica
Compliance
Integridad comprobable con el método de punto de burbuja
Especificaciones
Especificaciones
Descripción | Filtro Polydisc TF, polipropileno, 0,1 μm (10 unidades) |
Material (membrana) | PTFE |
Tamaño de poro | 0,1 μm |
Área de filtración | 16 cm2 |
Para utilizar con (aplicación) | Para la preparación de muestras de agua subterránea para el análisis de metales pesados disueltos |
Material de la carcasa | Polipropileno |
Conexión de entrada (métrico) | Manguera con boquilla de tubo de 6 a 10 mm de D.I. |
Diámetro (métrico) | 50 mm |