Learn More
Cytiva Filtros de control del aire Whatman™ PM 2.5
Click to view available options
Diámetro (métrico):
4,62 cm
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
Descripción
Los filtros con bajo ruido de fondo químico permiten determinaciones sensibles y sin interferencias
- Para el control del aire ambiental PM 2.5 de la EPA de EE. UU.
- Con membranas de PTFE finas y de alta pureza
- Anillos de soporte de polipropileno numerados secuencialmente y resistentes a las sustancias químicas
- Baja masa propia para determinaciones gravimétricas precisas
- Diseño térmicamente estable
- Grosor del filtro: 40 μm
- Tamaño de poro: 2 μm
- Fabricado en salas limpias sin pegamentos ni adhesivos
- Numerados individualmente para un seguimiento de muestras sencillo
Información de órdenes
Cada caja de 50 filtros está etiquetada secuencialmente para un control sencillo.
Especificaciones
Especificaciones
Material | PTFE |
Tamaño de poro | 2 μm |
Grosor (métrico) | 40 μm |
Diámetro (imperial) | 1,81 in |
Diámetro (métrico) | 4,62 cm |
Título del producto
Cytiva Filtros de control del aire Whatman™ PM 2.5 >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido