Learn More
Cytiva Láminas de membranas hidrófilas de policarbonato Nuclepore™ Whatman™
Fabricadas con película de policarbonato de alta calidad y surcos grabados para una precisión alta de tamaño de poro. Las láminas de membranas hidrófilas de policarbonato Whatman™ Nuclepore™ combinan altos caudales y buena resistencia química y térmica con poros definidos con precisión, por lo que son adecuadas para microscopía, citología, parasitología y determinados análisis de aire y oceanografía.
Marca: Cytiva 113313
Descripción
Una quimiotaxia eficaz requiere un delicado equilibrio entre la adhesión y la migración celulares. Las membranas Nucleopore combinan polipropileno sin PVP con poros cilíndricos afilados y uniformes.- Ofrece un corte de tamaño de poro muy definido en el intervalo de submicrómetros, lo que permite la medición de deformidad de partículas y la captura de partículas extremadamente pequeñas
- Con surcos grabados para el tamaño de poro muy definido y la alta densidad de poro
- Tratada con PVP para hacerla hidrófila.
- Bajos niveles de extraíbles, lo que minimiza el riesgo de contaminación de muestras.
- Alta resistencia química y buena estabilidad térmica para una amplia gama de tipos de muestras
- Ceniza baja y uniforme y pesos tara bajos
- Superficie plana y lisa para una alta visibilidad de las partículas
Especificaciones
Policarbonato Nucleopore | |
Alto | |
Filtro de membrana |
0,05 μm | |
Hidrófilo | |
42 x 19 mm |