Learn More
Cytiva Membranas de éster de celulosa mixta Whatman™: intervalo WME, tamaño de poro de 0,45 μm
Compuesto por membranas de acetato de celulosa y nitrato de celulosa. Membranas de ésteres de celulosa mixta Whatman™ - la gama WME se caracteriza por una superficie más lisa y uniforme que los filtros de nitrocelulosa pura.
Marca:  Cytiva 7140-104
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11374824
  • 212.00€ / paquete de 100
Descripción
Compuesto por membranas de acetato de celulosa y nitrato de celulosa.Membranas de éster de celulosa mixta Whatman™: la gama WME se caracteriza por una superficie más lisa y uniforme que los filtros de nitrocelulosa pura.
  • Su superficie cuadriculada (intervalos de 3,1 mm) hace que los filtros sean ideales para el recuento de colonias después de la incubación
  • El contraste de color proporcionado por la superficie del filtro también facilita la detección de partículas y minimiza la fatiga ocular.
  • La tinta especial no tóxica utilizada está completamente libre de inhibidores de crecimiento bacteriano
  • Fabricado en condiciones estrictamente controladas para salas limpias
Información de órdenes
El paquete esterilizable en autoclave tiene 10 sobres de 10 filtros/almohadillas para esterilización en el laboratorio de microbiología.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Esterilizable en autoclave
MCE
Estéril
Plano
Envasado individual
100/paq.
Plano
130 °C
47 mm
Blanco
0,45 μm
Trabajo microbiológico, preparación de muestras, estudios microbiológicos, filtración de soluciones acuosas
Almohadilla
Medio
3,1mm
266 °F
1,85 in
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Mostrar más
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Cytiva Membranas de éster de celulosa mixta Whatman™: intervalo WME, tamaño de poro de 0,45 μm > Éster de celulosa mixta; 47 mm; estéril; con almohadilla absorbente