Learn More
Cytiva Papel de pruebas indicador de pH azul
Impregnados con una mezcla de indicadores de pH, los papeles de indicador de pH de ácidos-álcalis adoptarán un color específico en el pH de la muestra cuando entren en contacto con una muestra. El papel de pruebas indicador de pH azul Whatman™ proporciona una determinación rápida de valores de pH y tiene una gran variedad de aplicaciones de laboratorio e industriales.
18.00€ - 21.20€
Especificaciones
Indicador de color | Azul |
---|---|
Intervalo de pH | De 5 a 8 |
Tipo | Papel de pruebas |
Código de producto | Marca | Formato | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Formato | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11380674
|
Cytiva
2600-201A |
Bobina |
21.20€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11334974
|
Cytiva
10360300 |
Tira |
18.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Impregnados con una mezcla de indicadores de pH, los papeles de indicador de pH de ácidos-álcalis adoptarán un color específico en el pH de la muestra cuando entren en contacto con una muestra.El papel de pruebas indicador de pH azul Whatman™ proporciona una determinación rápida de valores de pH y tiene una gran variedad de aplicaciones de laboratorio e industriales.
Pruebas indicadoras y mixtas para análisis de soluciones de pH rápidos, exactos y fiables.- Lecturas de pH instantáneas
- Exactos para una amplia gama de pruebas de pH rutinarias
- Exactos y portátiles para su uso sobre el terreno
- Cambio de color en soluciones de pH que oscilan entre aproximadamente 5 y 8
- Económicos
Especificaciones
Azul | |
De 5 a 8 | |
Papel de pruebas |