Learn More
Cytiva Papel de pruebas indicador de pH azul Whatman™
Código de producto. 11380674
Change view
Click to view available options
Formato:
Bobina
Tira
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 100
Código de producto. Formato unitSize
11380674 Bobina cada uno
11334974 Tira paquete de 100
2 options
Código de producto. 11380674
Marca: Cytiva 2600201A
Impregnados con una mezcla de indicadores de pH, los papeles de indicador de pH de ácidos-álcalis adoptarán un color específico en el pH de la muestra cuando entren en contacto con una muestra. El papel de pruebas indicador de pH azul Whatman™ proporciona una determinación rápida de valores de pH y tiene una gran variedad de aplicaciones de laboratorio e industriales.
Impregnados con una mezcla de indicadores de pH, los papeles de indicador de pH de ácidos-álcalis adoptarán un color específico en el pH de la muestra cuando entren en contacto con una muestra.El papel de pruebas indicador de pH azul Whatman™ proporciona una determinación rápida de valores de pH y tiene una gran variedad de aplicaciones de laboratorio e industriales.
Pruebas indicadoras y mixtas para análisis de soluciones de pH rápidos, exactos y fiables.
  • Lecturas de pH de forma instantánea
  • Exacto para una amplia gama de pruebas rutinarias de pH
  • Cómodo y portátil para un uso de campo
  • Cambio de color en soluciones de pH que oscilan entre aproximadamente 5 y 8
  • Opción económica
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Indicador de color Azul
Intervalo de pH Desde 5 hasta 8
Formato Bobina
Cantidad 1 unidad
Tipo Papel de pruebas