Learn More
Cytiva Papel de pruebas indicador de pH azul Whatman™
Descripción
Impregnados con una mezcla de indicadores de pH, los papeles de indicador de pH de ácidos-álcalis adoptarán un color específico en el pH de la muestra cuando entren en contacto con una muestra.El papel de pruebas indicador de pH azul Whatman™ proporciona una determinación rápida de valores de pH y tiene una gran variedad de aplicaciones de laboratorio e industriales.
- Lecturas de pH de forma instantánea
- Exacto para una amplia gama de pruebas rutinarias de pH
- Cómodo y portátil para un uso de campo
- Cambio de color en soluciones de pH que oscilan entre aproximadamente 5 y 8
- Opción económica
Especificaciones
Especificaciones
| Indicador de color | Azul |
| Intervalo de pH | De 5 a 8 |
| Formato | Tira |
| Cantidad | 100/paq. |
| Tipo | Papel de pruebas |