Learn More
Cytiva Papel de filtro para análisis cuantitativo de grado 43 Whatman™
Incluye un contenido muy bajo de cenizas adecuado para el análisis gravimétrico que requiere la combustión de muestras. El papel de filtro para análisis cuantitativo Whatman™ de grado 43 se puede incinerar durante el análisis gravimétrico sin que afecte sustancialmente al peso medido.
38.05€ - 109.00€
Especificaciones
Formato | Disco |
---|---|
Material | Línteres de algodón |
Tamaño de poro | 16 μm |
Velocidad de filtración | De 155 s |
Caudal | Media |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
11380474
|
Cytiva
1443-090 |
90 mm |
38.05€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
11342965
|
Cytiva
1443-110 |
110 mm |
50.05€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||||
11352965
|
Cytiva
1443-125 |
125 mm |
58.75€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||||
11362965
|
Cytiva
1443-150 |
150 mm |
74.30€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||||
10144071
|
Cytiva
1443-185 |
185 mm |
109.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||||
Descrizione
Incluye un contenido muy bajo de cenizas adecuado para el análisis gravimétrico que requiere la combustión de muestras.El papel de filtro para análisis cuantitativo Whatman™ de grado 43 se puede incinerar durante el análisis gravimétrico sin que afecte sustancialmente al peso medido.
Papel filtro sin ceniza para análisis de sustancias inorgánicas- Contenido de ceniza muy bajo (0,007 % de concentración máxima de ceniza)
- Retención de partículas intermedias de 16 μm
- Velocidad de filtración de Herzberg de filtración de Herzberg de 155 segundos
- Recogida de partículas entre los grados 40 y 41
Specifica
Disco | |
16 μm | |
Media | |
100/paq. | |
Papel de filtro para análisis cuantitativo |
Línteres de algodón | |
De 155 s | |
Medio | |
220 μm |
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.