Learn More
Cytiva Papeles de filtro para análisis cualitativo de grado 0858-1/2
Granulado, con caudal de medio a rápido y retención media. Un papel de filtro universal, que se utiliza para la filtración de extractos, aceites, cerveza, siropes, etc.; también se aplica en las prensas de filtración o para la aspiración de líquidos.
48.95€ - 120.00€
Especificaciones
Material | Celulosa |
---|---|
Particle Retention | 12 μm |
Velocidad de filtración | Aprox. 55 s |
Para utilizar con (aplicación) | Granulado, con caudal de medio a rápido y retención media. Un papel de filtro universal, que se utiliza para la filtración de extractos, aceites, cerveza, siropes, etc.; también se aplica en las prensas de filtración o para la aspiración de líquidos. |
Grado | Grado 0858 ½ |
Código de producto | Marca | Diámetro del filtro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro del filtro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11318794
|
Cytiva
10334347 |
185 mm |
52.55€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11308794
|
Cytiva
10334345 |
150 mm |
48.95€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 22-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11328794
|
Cytiva
10334351 |
240 mm |
76.30€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11338794
|
Cytiva
10334352 |
270 mm |
95.35€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11348794
|
Cytiva
10334353 |
320 mm |
120.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Granulado, con caudal de medio a rápido y retención media.Un papel de filtro universal, que se utiliza para la filtración de extractos, aceites, cerveza, siropes, etc.; también se aplica en las prensas de filtración o para la aspiración de líquidos.
- Reducción del tiempo necesario para adaptar círculos plegados en cuadrantes a embudos de filtro cónicos en análisis repetitivos o múltiples.
- Tiempo total de filtración reducido gracias al área de superficie adicional expuesta; la ralentización normal de la velocidad de filtración debida a la carga de partículas se pospone.
- Aumento de la capacidad de carga total al contar con más área de filtro disponible.
- Mantiene el caudal debido a la reducción del contacto con el papel filtro con el lateral del embudo y la forma autónoma del propio filtro.
- El preplegado no afecta significativamente a ninguno de los datos técnicos y se pueden usar las mismas cifras para los círculos planos
Especificaciones
Celulosa | |
Aprox. 55 s | |
Grado 0858 ½ |
12 μm | |
Granulado, con caudal de medio a rápido y retención media. Un papel de filtro universal, que se utiliza para la filtración de extractos, aceites, cerveza, siropes, etc.; también se aplica en las prensas de filtración o para la aspiración de líquidos. | |
170 μm |