Learn More
Cytiva Papeles de filtro para análisis cualitativo de grado 0858-1/2
Granulado, con caudal de medio a rápido y retención media. Un papel de filtro universal, que se utiliza para la filtración de extractos, aceites, cerveza, siropes, etc.; también se aplica en las prensas de filtración o para la aspiración de líquidos.
Marca:  Cytiva 10334351
Detalles adicionales : Peso : 0.37000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11328794
  • 76.30€ / paquete de 100
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Granulado, con caudal de medio a rápido y retención media.Un papel de filtro universal, que se utiliza para la filtración de extractos, aceites, cerveza, siropes, etc.; también se aplica en las prensas de filtración o para la aspiración de líquidos.
  • Reducción del tiempo necesario para adaptar círculos plegados en cuadrantes a embudos de filtro cónicos en análisis repetitivos o múltiples.
  • Tiempo total de filtración reducido gracias al área de superficie adicional expuesta; la ralentización normal de la velocidad de filtración debida a la carga de partículas se pospone.
  • Aumento de la capacidad de carga total al contar con más área de filtro disponible.
  • Mantiene el caudal debido a la reducción del contacto con el papel filtro con el lateral del embudo y la forma autónoma del propio filtro.
  • El preplegado no afecta significativamente a ninguno de los datos técnicos y se pueden usar las mismas cifras para los círculos planos
Especificaciones
Especificaciones
Papel de filtro cualitativo de grado 0858½, 240 mm
12 μm
Granulado, con caudal de medio a rápido y retención media. Un papel de filtro universal, que se utiliza para la filtración de extractos, aceites, cerveza, siropes, etc.; también se aplica en las prensas de filtración o para la aspiración de líquidos.
170 μm
240 mm
Celulosa
Aprox. 55 s
Grado 0858 ½
240 mm