Learn More
Cytiva Papeles de filtro para análisis cualitativo de grado 0858-1/2
Granulado, con caudal de medio a rápido y retención media. Un papel de filtro universal, que se utiliza para la filtración de extractos, aceites, cerveza, siropes, etc.; también se aplica en las prensas de filtración o para la aspiración de líquidos.
Marca: Cytiva 10334352
Detalles adicionales : Peso : 0.47000kg
Descripción
Granulado, con caudal de medio a rápido y retención media.Un papel de filtro universal, que se utiliza para la filtración de extractos, aceites, cerveza, siropes, etc.; también se aplica en las prensas de filtración o para la aspiración de líquidos.
- Reducción del tiempo necesario para adaptar círculos plegados en cuadrantes a embudos de filtro cónicos en análisis repetitivos o múltiples.
- Tiempo total de filtración reducido gracias al área de superficie adicional expuesta; la ralentización normal de la velocidad de filtración debida a la carga de partículas se pospone.
- Aumento de la capacidad de carga total al contar con más área de filtro disponible.
- Mantiene el caudal debido a la reducción del contacto con el papel filtro con el lateral del embudo y la forma autónoma del propio filtro.
- El preplegado no afecta significativamente a ninguno de los datos técnicos y se pueden usar las mismas cifras para los círculos planos
Especificaciones
Papel de filtro cualitativo de grado 0858½, 270 mm | |
12 μm | |
Granulado, con caudal de medio a rápido y retención media. Un papel de filtro universal, que se utiliza para la filtración de extractos, aceites, cerveza, siropes, etc.; también se aplica en las prensas de filtración o para la aspiración de líquidos. | |
170 μm | |
270 mm |
Celulosa | |
Aprox. 55 s | |
Grado 0858 ½ | |
270 mm |