Learn More
Cytiva Filtros sin jeringa Whatman™ Autovial: Autovial 12: sin Prefiltro
A menudo, se utilizan para eliminar partículas de muestras potencialmente peligrosas.
Marca:  Cytiva AV125NPUPSU
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11964436
  • 277.00€ / paquete de 50
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 02-09-2025
Descripción
El soporte de apoyo protege la punta Luer-Slip, rebajada para reducir la posibilidad de contaminación. Vierta o pipetee la muestra en el tubo del filtro, inserte el émbolo y comprima para filtrar en el vial del muestreador automático o coloque una aguja en su salida para la inyección directa.
  • Manipule muestras de hasta 12 ml de volumen
  • No requieren montaje alguno.
  • Sustituyen a los dispositivos con acoplamiento de jeringa con unidades de filtro individuales de un solo uso.
  • Las unidades preensambladas consisten en un barril de filtro y un émbolo
  • La purga de aire integrada minimiza el holdup
  • La construcción integrada elimina la salida del filtro
  • Disponible en PES y PVDF
Fluoruro de polivinilideno (PVDF)
Tipo de muestra: Bajo nivel de unión de proteínas. Para muestras acuosas, muestras ≤ 60 % disolvente orgánico
Polietersulfona (PES)
para muestras acuosas, baja unión de proteínas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
PES
3 cm2
140 μl
Luer-Slip macho
50/Pk.
Hasta 12 ml
0,45 μm
Preparación de muestras, muestras difíciles de filtrar, filtración rápida de muestras, membrana de baja unión de proteínas no específicas para muestras en soluciones acuosas.
Polipropileno (PP)
No
Filtro sin jeringa
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Cytiva Filtros sin jeringa Whatman™ Autovial: Autovial 12: sin Prefiltro > Membrana de PES