Learn More
Cytiva Unidades de filtro sin jeringa de 5 ml Whatman™ Autovial™
Click to view available options
Tamaño de poro:
0,2 μm
0,45 μm
Material (membrana):
Microfibra de vidrio
Nailon
PTFE
PVDF
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
Descripción
A menudo se utilizan para eliminar partículas de muestras potencialmente peligrosas. Vierta o pipetee la muestra en el tubo del filtro, inserte el émbolo y comprima para filtrar en el vial del muestreador automático.
- Las unidades preensambladas consisten en un barril de filtro y un émbolo
- La purga de aire integrada minimiza el holdup
- La construcción integrada elimina la salida del filtro
- El soporte de apoyo protege la punta Luer-Slip, rebajada para reducir la posibilidad de contaminación
- Elimine las partículas de las muestras de hasta 5 ml de volumen
- Área de filtración: 1,7cm2
Microfibra de vidrio (GMF)
- Alta capacidad de carga, sin aglutinante, caudales rápidos; para aclarar soluciones acuosas o orgánicas, pH de 3 a 8
- Nailon (NYL)
- Inherentemente hidrófilo; para aclarar muestras acuosas y orgánicas, pH 3 a 10
- Politetrafluoroetileno (PTFE)
- Hidrófobo; para muestras >50 % disolventes orgánicos
- Fluoruro de polivinilideno (PVDF)
- Baja unión de proteínas; para muestras acuosas
Especificaciones
Especificaciones
Material (membrana) | PTFE |
Tamaño de poro | 0,45 μm |
Esterilidad | No estéril |
Cantidad | 50/paq. |
Tipo | Filtro sin jeringa |
Volumen (métrico) | ≤5 ml |
Diámetro (métrico) | 13 mm |
Título del producto
Cytiva Unidades de filtro sin jeringa de 5 ml Whatman™ Autovial™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido