Learn More
Cytiva Filtros de jeringa para LC Whatman™ Anotop de 25mm, tamaño de poro 0,2 μm.
Los productos de filtro de jeringa para LC Whatman Anotop de Cytiva están diseñados específicamente para una preparación eficaz de muestras para UHPLC y HPLC.
1479.00€ - 2831.00€
Especificaciones
Material (membrana) | Nanoporosa de alúmina patentada |
---|---|
Tamaño de poro | 0,2 μm |
Esterilidad | No estéril |
Tipo | Filtro de jeringa |
Volumen (métrico) | 100 mL |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
11320654
|
Cytiva
2002-5100 |
100/paquete |
1479.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
11330654
|
Cytiva
2002-5200 |
200/paquete |
2831.00€
paquete de 200 |
Fecha estimada de envoi: 03-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
Descripción
- El filtro de jeringa elimina las partículas que podrían causar daños, lo que prolonga la vida útil de la columna
- Bajos niveles de sustancias extraíbles que absorben UV para una preparación consistente de muestras para HPLC
- La membrana de aluminio inorgánico Anopore filtra una amplia gama de disolventes
- Alta precisión de tamaño de poro gracias a la estructura de poro capilar
Especificaciones
Nanoporosa de alúmina patentada | |
No estéril | |
100 mL |
0,2 μm | |
Filtro de jeringa | |
2,5 cm |